CAS RN 1914-99-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Chlorophosphonazo III (Technical Grade), TRC
CAS: 1914-99-4 Molekylær formel: C22H16Cl2N4O14P2S2 Molekylvægt (g/mol): 757.36 Synonym: 3,6-bis[(4-Chloro-2-phosphonophenyl)azo]-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid,3,6-bis[2-(4-Chloro-2-phosphonophenyl)diazenyl]-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid,Chlorphosphonazo III,Dichlorophosphonazo III IUPAC navn: 3,6-bis[(E)-(4-chloro-2-phosphonophenyl)diazenyl]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid SMIL: Oc1c(N=Nc2ccc(Cl)cc2P(=O)(O)O)c(cc3cc(c(N=Nc4ccc(Cl)cc4P(=O)(O)O)c(O)c13)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O