Få mere at vide
Klorophen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzyl-4-chlorophenol |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-6-7-13(15)11(9-12)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15H,8H2 |
| Formel vægt | 218.0498 |