Få mere at vide
Kloropentafluorbenzen, 98+%
Artikelnummer. 11428336
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428336 250 g 250g
11408336 10 g 10g
11418336 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15384.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 344-07-0 | C6ClF5 | 202,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344-07-0
Molekylær formel C6ClF5
Molekylvægt (g/mol) 202.51
MDL nummer MFCD00000534
InChI nøgle KGCDGLXSBHJAHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloropentafluorobenzene, pentafluorochlorobenzene, benzene, chloropentafluoro, pentafluorophenyl chloride, chloroperfluorobenzene, ccris 2394, pentafluorochloro benzene, 1-chloro-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene, benzene, 1-chloro-2,3,4,5,6-pentafluoro, pentafluorophenylchloride
PubChem CID 9579
IUPAC navn 1-chlor-2,3,4,5,6-pentafluorbenzen
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(Cl)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloropentafluorobenzene
Tæthed 1.568
Kogepunkt 116 °C til 118 °C
Brydningsindeks 1.424
Mængde 250 g
Beilstein 1819389
Formel vægt 202.51
Procent renhed ≥98%