Få mere at vide
Chloroneb, TRC
Artikelnummer. 30359251
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359251 100 mg
30355657 1 g
30349428 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC370935100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2675-77-6
Molekylær formel C8 H8 Cl2 O2
Molekylvægt (g/mol) 207.05
Synonym 1,4-Dichloro-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dichloro-1,4-dimethoxybenzene, Chloroneb, Demosan, Demosan 65W, FloPro D, NSC 151546, Soil Fungicide 1823
IUPAC navn 1,4-dichloro-2,5-dimethoxybenzene
SMIL COc1cc(Cl)c(OC)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroneb
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl2O2/c1-11-7-3-6(10)8(12-2)4-5(7)9/h3-4H,1-2H3
Formel vægt 205.9901
Produkttitel
Vælg et problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.