Få mere at vide
Chloroneb, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroneb |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2O2/c1-11-7-3-6(10)8(12-2)4-5(7)9/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vægt | 205.9901 |