Få mere at vide
Chloromethylphenylsulfon, 99%
Artikelnummer. 10008229 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10008229 5 g Glasflaske 5g
10460860 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10008229 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428740050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
CAS: 7205-98-3 | C7H7ClO2S | 190,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7205-98-3
Molekylær formel C7H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.65
MDL nummer MFCD00007551
InChI nøgle NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl phenyl sulfone, chloromethyl sulfonyl benzene, phenyl chloromethyl sulfone, chloromethylphenylsulfone, benzene, chloromethyl sulfonyl, chloromethylphenyl sulfone, 1-chloromethylsulfonyl benzene, chloromethyl sulphonyl benzene
PubChem CID 81625
IUPAC navn chlormethylsulfonylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl phenyl sulfone
Smeltepunkt 51 °C til 53 °C
Flammepunkt 113 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SO2CH2Cl
Mængde 5 g
Formel vægt 190.65
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethyl phenyl sulfone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.