Få mere at vide
Chloromethyl Hexafluorisopropylether, TRC
Artikelnummer. 30138276
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138276 5 g
30137739 25 g
30006064 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138276 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5878785G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26103-07-1
Molekylær formel C4H3ClF6O
Molekylvægt (g/mol) 216.51
Synonym 2-(Chloromethoxy)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-chloromethoxypropane, Chloromethyl 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propyl Ether, Chloromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl Ether
IUPAC navn 2-(klormetoxy)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan
SMIL FC(F)(F)C(OCCl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl Hexafluoroisopropyl Ether
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H3ClF6O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Formel vægt 215.9777