Få mere at vide
Chlormethylethylether, 80 %, Tech ., stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10294981 25 mL Glasflaske 25ml
1 options
Artikelnummer. 10294981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 355720250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3188-13-4 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl ethyl ether
Navn note tech. 80%
CAS 3188-13-4
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 82°C
Flammepunkt 19°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 75% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H7ClO
Lineær formel CH3CH2OCH2Cl
Brydningsindeks 1.4000 to 1.405
MDL nummer MFCD00000887
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.01
Synonym chloromethyl ethyl ether, chloromethoxy ethane, ethane, chloromethoxy, chloromethylethylether, ethoxymethyl chloride, ethyl chloromethyl ether, ethoxychloromethane, ether, chloromethyl ethyl, ethoxy methyl chloride
InChI nøgle FCYRSDMGOLYDHL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCCl
IUPAC navn chlormethoxyethan
Stabilisator CaCl2
Molekylvægt (g/mol) 94.54
PubChem CID 18523
Formel vægt 94.54
Procent renhed 80%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethyl ethyl ether, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.