missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Chloromethyl)diphenylphosphine Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Chloromethyl)diphenylphosphine Oxide |
| CAS | 1806-49-1 |
| Molekylær formel | C13H12ClOP |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (Chloromethyl)diphenyl-phosphine Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12ClOP/c14-11-16(15,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2 |
| SMIL | ClCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [chloromethyl(phenyl)phosphoryl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.66 |
| Formel vægt | 250.0314 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?