Få mere at vide
Chlorogensyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorogenic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1 |
| Formel vægt | 354.0951 |
| Procent renhed | >95% |