Få mere at vide
Chlorogensyre
Artikelnummer. 15443229
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443229 250 mg 250mg
15423229 1 g 1g
15433229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60457.MD
 Begrænset vare
På lager
En analog til koffeinsyre | CAS: 327-97-9 | C16H18O9 | 354,31 g/mol
Chlorogensyre bruges som fødevaretilsætningsstof i kaffeprodukter, tyggegummi og mynte. Det fungerer som et mellemprodukt i biosyntesen af lignin, som er en antioxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorogensyre bruges som fødevaretilsætningsstof i kaffeprodukter, tyggegummi og mynte. Det fungerer som et mellemprodukt i biosyntesen af lignin, som er en antioxidant.
Opløselighed Opløselig i ethanol og acetone
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 327-97-9
Molekylær formel C16H18O9
Molekylvægt (g/mol) 354.31
MDL nummer MFCD00003862
InChI nøgle CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Synonym chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
IUPAC navn (1S,3R,4R,5R)-3-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy-1,4,5-trihydroxycyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorogenic acid
Smeltepunkt 210 °C (dekomponering)
Mængde 250 mg
Merck Index 14,2142
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol og acetone.
Formel vægt 354.31
Fysisk form Pulver