Beskrivelse
Chlorogensyre er en vigtig faktor i plantemetabolismen.
- Virker som en antioxidant og hæmmer den tumorfremmende aktivitet af forbolestere
- Ved koncentrationer op til 100 μm hæmmer chlorogensyre ikke 5-lipoxygenase-aktiviteten hos ionoforstimulerende humane polymorfonukleære leukocytter
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 327-97-9 |
| Smeltepunkt | 205 °C til 215 °C |
| Tæthed | 1,28 g/cm3 (bogstaveligt) |
| Molekylær formel | C16H18O9 |
| MDL nummer | MFCD00003862 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand eller ethanol (25 mg/ml, klar til tåget gul opløsning). |
| InChI nøgle | CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N |
| SMIL | O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O |
| Vis mere |