Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorogenic acid |
| Navn note | Til HPLC-analyse |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99.45% |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 354.3 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Research |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |