Få mere at vide
Chlorogensyre, 99,45%, Til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467921 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467921 1 g 1g
11477921 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467921 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215061801
Kemiske identifikatorer
CAS 327-97-9
Molekylær formel C16H18O9
Molekylvægt (g/mol) 354.31
MDL nummer MFCD00003862
InChI nøgle CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Synonym chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
IUPAC navn (1S,3R,4R,5R)-3-{[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy}-1,4,5-trihydroxycyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorogenic acid
Navn note For HPLC analysis
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.45%
Mængde 1 g
Formel vægt 354.3
Fysisk form Krystallinsk pulver