Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlorogenic acid, 98%
Artikelnummer. p-3735977 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10487670
Brand: Thermo Scientific Chemicals 109240010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 327-97-9 | C16H18O9 | 354.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 327-97-9
Molekylær formel C16H18O9
Molekylvægt (g/mol) 354.31
MDL nummer MFCD00003862
InChI nøgle CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Synonym chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
IUPAC navn (1S,3R,4R,5R)-3-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy-1,4,5-trihydroxycyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorogenic acid
Navn note Predominantly trans, From coffee seeds
Smeltepunkt 205.0°C to 209.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 10, I, 271
Merck Index 15, 2143
Specifik rotation -36
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formel vægt 354.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals, Powder, Needles or Chunks