Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorogenic acid |
| Navn note | Overvejende trans, fra kaffefrø |
| Smeltepunkt | 205,0 °C til 209,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 10, I, 271 |
| Merck Index | 15, 2143 |
| Vis mere |