Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorogenic acid |
| Navn note | Predominantly trans, From coffee seeds |
| Smeltepunkt | 205.0°C to 209.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 10, I, 271 |
| Merck Index | 15, 2143 |
| Vis mere |