Få mere at vide
Chloroform, ACS-reagens, med stabilisator (amylen),≥ 99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Chloroform |
Navn note | Containsamylenes as stabilizer |
Smeltepunkt | -61.3°C |
Tæthed | 1.492g/mL at 25°C, 1.48g/mL at 25°C |
Kogepunkt | 61°C |
Lugt | Sweet |
Emballage | Glasflaske |
Mængde | 2.5 L |
FN nummer | UN1888 |
Beilstein | 1731042 |
Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chloroform
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: chloroform
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Chloroform, ACS-reagens, med stabilisator (amylen),≥ 99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion