Få mere at vide
Chloroform, ACS-reagens, med stabilisator (amylen),≥ 99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15685640
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15685640 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15675640 500 mL Glasflaske 500ml
15655640 1 L Glasflaske 1 L
15665640 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15685640 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 4724766X1L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS-reagens, indeholder amylener som stabilisator,≥ 99,8 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-66-3
Molekylær formel CHCl3
Molekylvægt (g/mol) 119.37
MDL nummer MFCD00000826
InChI nøgle HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMIL ClC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroform
Navn note Containsamylenes as stabilizer
Smeltepunkt -61.3°C
Tæthed 1.492g/mL at 25°C, 1.48g/mL at 25°C
Kogepunkt 61°C
Lugt Sweet
Emballage Glasflaske
Mængde 6 x 1 L
FN nummer UN1888
Beilstein 1731042
IUPAC navn trichlormethan
Dampdensitet 4.1 (vs air)
Formel vægt 119.38g/mol
Damptryk 160mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.8%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform