Få mere at vide
Klordiphenylmethan, TRC
Artikelnummer. 30355346
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355346 100 g
30352379 50 g
30353295 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30355346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC368015100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-99-3
Molekylær formel C13H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 202.68
Synonym 1,1'-(Chloromethylene)bisbenzene, Benzhydryl Chloride, ChlorodiphenylmethaneDiphenylchloromethane, Diphenylmethyl Chloride, NSC 76584, alpha-Chlorodiphenylmethane
IUPAC navn [klor(phenyl)methyl]benzen
SMIL ClC(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorodiphenylmethane
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Formel vægt 202.0549