Få mere at vide
Chlorodiphenylmethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorodiphenylmethane |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| Formel vægt | 202.0549 |