Få mere at vide
klordiphenylmetan, 98%
Artikelnummer. 10478500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10478500 5 mL Glasflaske 5ml
10177753 50 mL Glasflaske 50ml
10091840 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10478500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154660050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-99-3 | C13H11Cl | 202,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-99-3
Molekylær formel C13H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 202.68
MDL nummer MFCD00000855
InChI nøgle ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
PubChem CID 7035
IUPAC navn [chlor(phenyl)methyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorodiphenylmethane
Smeltepunkt 15 °C til 17 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 270 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2CHCl
Brydningsindeks 1,5940 til 1,597
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.14
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 202.68
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodiphenylmethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.