Få mere at vide
Klordibroeddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30137808
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137808 1 g
30005447 100 mg
30004259 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3710381G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5278-95-5
Molekylær formel C2 H Br2 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 252.29
Synonym Acetic acid, 2,2-dibromo-2-chloro-, Acetic acid, dibromochloro- (7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromo-2-chloroacetic acid, Chlorodibromoacetic acid, Dibromochloroacetic acid
IUPAC navn 2,2-dibrom-2-chloroeddikesyre
SMIL OC(=O)C(Cl)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromochloroacetic acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2HBr2ClO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Formel vægt 249.8032