Få mere at vide
Chlorodenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorodenafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN4O3/c1-4-6-13-16-17(24(3)23-13)19(26)22-18(21-16)12-9-11(14(25)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-9H,4-6,10H2,1-3H3,(H,21,22,26) |
| Formel vægt | 388.1302 |
| Procent renhed | >95% |