Få mere at vide
Klorocitalopram, hydrobromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorocitalopram, Hydrobromide |
| CAS | 64169-58-0 |
| Molekylær formel | C20 H21 Cl N2 O . Br H |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21ClN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | 1-(4-chlorophenyl)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-karbonitril; hydrobromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.76 |
| Formel vægt | 420.0604 |