Få mere at vide
Chlorobis[4-(trifluormethyl)phenyl]phosfin, 97%
Beskrivelse
Chlorobis[4-(trifluormethyl)phenyl]phosphin er en reaktant i syntesen af grønne phosphorescerende OLED'er (baseret på et nyt iridiumkompleks).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
reaktant i syntesen af grønne phosphorescerende OLED'er (baseret på et nyt iridiumkompleks).
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobis[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine |
| Kogepunkt | 110 °C (0,4 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 356.64 |
| Procent renhed | 97% |