Få mere at vide
Chlorobenzene, HPLC Grade, 99.5%, Thermo Scientific™
732.10 DKK - 2388.10 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.556
MDL nummer MFCD00000530
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC navn chlorobenzene
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11308197
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
022922.K2
1L
732.10 DKK
1 L
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Ajouter au panier
 Begrænset vare
11328197
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022922.M1
4 x 1L
2388.10 DKK
4 L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Ajouter au panier
 Begrænset vare
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
108-90-7
112.556
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
7964
chlorobenzene
C6H5Cl
MFCD00000530
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
CHEBI:28097
C1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Chlorobenzene
1.106 g/mL
Aromatic
C6H5Cl
UN1134
14,2121
Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
C1=CC=C(C=C1)Cl
112.556
CHEBI:28097
99.5%
108-90-7
28°C (82°F)
1.524
MFCD00000530
605632
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
chlorobenzene
7964
112.56
HPLC
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H332
Flammable liquid and vapor.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CHLOROBENZENE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-628-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ0175000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.