Få mere at vide
Chlorbenzen, HPLC-kvalitet, 99,5 %
Artikelnummer. 11328197
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328197 4 x 1 L 4 L
11308197 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022922.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112,556 g/mol
Chlorbenzen bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.556
MDL nummer MFCD00000530
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC navn chlorobenzene
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Smeltepunkt -45 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.106 g/mL
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Lugt Aromatisk
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.524
FN nummer UN1134
Beilstein 605632
Merck Index 14,2121
Kogepunkt 132 °C
Opløselighedsinformation Blandet med methanol og diethylether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 112.56
Procent renhed 99.5%
Grad HPLC