Få mere at vide
Chloroacetone, Sigma-Aldrich™
Beskrivelse
(stabilized) for synthesis
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 78-95-5 |
| Smeltepunkt | -44°C |
| Tæthed | 1.15 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 119°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000936 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Chloroacetone, 1-Chloro-2-propanone, Chloroacetone |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.52 |
| Grad | Research |