Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroacetone |
| Navn note | Stabiliseret |
| Smeltepunkt | -44,5 °C |
| Farve | Brun-gul til gul |
| Tæthed | 1.1600g/mL |
| Kogepunkt | 119,0 °C |
| Flammepunkt | 32 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Chloroacetone, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.