Få mere at vide
Chloracetone, 95%, stik. med 0,1% epoxideret sojaolie
Artikelnummer. 11490980
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490980 1000 g 1000g
11471890 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11922.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-95-5 | C3H5ClO | 92,52 g/mol
Chloroacetone blev brugt til syntese af dobbeltkædede ikke-ioniske overfladeaktive stoffer med en syredekomponeringsfunktion via syrekatalyseret kondensation med fedtalkoholer (octyl, decyl og dodecyl). Det blev også brugt i syntesen af meso-tetramethyltetrakis-(4-phenoxyacetone)calix[4]pyrrol. Det kan også bruges til at fremstille farvekoblinger til farvefotografering og bruges i Feist-Benary-syntesen af furaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloroacetone blev brugt til syntese af dobbeltkædede ikke-ioniske overfladeaktive stoffer med en syredekompositionsfunktion via syrekatalyseret kondensation med fedtalkoholer (octyl, decyl og dodecyl). Det blev også brugt i syntesen af meso-tetramethyltetrakis-(4-phenoxyacetone)calix[4]pyrrol. Det kan også bruges til at fremstille farvekoblinger til farvefotografering og bruges i Feist-Benary-syntesen af furaner.
Opløselighed Opløseligt i vand (124g
/L), ether og chloroform.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med stærke basiske eller oxiderende materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-95-5
Molekylær formel C3H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 92.52
MDL nummer MFCD00000936
InChI nøgle BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:47220
SMIL CC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetone
Navn note Stabiliseret med 0,1% epoxideret sojaolie
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 1.161
pH 4.3
Kogepunkt 118 °C til 120 °C
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Analyseprocentområde 95%, stabiliseret med 0,1% epoxideret sojaolie
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel ClCH2COCH3
Brydningsindeks 1.434
Mængde 1000 g
FN nummer UN1695
Beilstein 605369
Merck Index 14,2114
Synonym chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (124 g/L), ether og kloroform.
IUPAC navn 1-chlorpropan-2-on
PubChem CID 6571
Formel vægt 92.53
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroacetone