Få mere at vide
Chloroacetone, 95%, stab. with 0.1% epoxidized soybean oil
Artikelnummer. 11471890
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471890 250 g 250g
11490980 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11471890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11922.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-95-5 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Chloroacetone blev brugt til syntese af dobbeltkædede ikke-ioniske overfladeaktive stoffer med en syredekomponeringsfunktion via syrekatalyseret kondensation med fedtalkoholer (octyl, decyl og dodecyl). Det blev også brugt i syntesen af meso-tetramethyltetrakis-(4-phenoxyacetone)calix[4]pyrrol. Det kan også bruges til at fremstille farvekoblinger til farvefotografering og bruges i Feist-Benary-syntesen af furaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloroacetone blev brugt til syntese af dobbeltkædede ikke-ioniske overfladeaktive stoffer med en syredekompositionsfunktion via syrekatalyseret kondensation med fedtalkoholer (octyl, decyl og dodecyl). Det blev også brugt i syntesen af meso-tetramethyltetrakis-(4-phenoxyacetone)calix[4]pyrrol. Det kan også bruges til at fremstille farvekoblinger til farvefotografering og bruges i Feist-Benary-syntesen af furaner.
Opløselighed Opløseligt i vand (124g
/L), ether og chloroform.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med stærke basiske eller oxiderende materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-95-5
Molekylær formel C3H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 92.52
MDL nummer MFCD00000936
InChI nøgle BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)CCl
Specifica
Kemisk navn eller materiale Chloroacetone
Navn note Stabilized with 0.1% epoxidized soybean oil
Smeltepunkt °C to 45°C
Tæthed 1.161
Kogepunkt 118°C to 120°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Analyseprocentområde 95%, Stabilized with 0.1% Epoxidized Soybean Oil
Lineær formel CH2COCH3
Brydningsindeks 1.434
Mængde 250 g
FN nummer UN1695
Beilstein 605369
Merck Index 14,2114
Synonym 1-propanol, 3-chloro-, acetate, 3-chloropropanol acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat, gamma-chloropropyl acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat german, acetic acid 3-chloro-propyl ester, 1-acetoxy-3-chloropropane, .gamma.-chloropropyl acetate, 3-chloro-propyl acetate, acetic acid 3-chloropropyl ester
Opløselighedsinformation Soluble in water (124g/L),ether and chloroform.
IUPAC navn 3-chlorpropylacetat
PubChem CID 12334
Formel vægt 92.53
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.