Få mere at vide
Chloracetaldehyd-dimethylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroacetaldehyde dimethyl acetal |
| Smeltepunkt | <-73°C |
| Kogepunkt | 128°C to 130°C |
| Flammepunkt | 28°C (82°F) |
| Lugt | Aromatic |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1733700 |
| Formel vægt | 124.57 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Dimethyl dichloracetal