Få mere at vide
Chloracetaldehyd-dimethylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10224280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10224280 1 L Glasflaske 1 L
10325790 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10224280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108500010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-97-2 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-97-2
Molekylær formel C4H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 124.56
MDL nummer MFCD00000948
InChI nøgle CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane
PubChem CID 60986
IUPAC navn 2-chlor-1,1-dimethoxyethan
SMIL COC(CCl)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Navn note 97%
Smeltepunkt -73.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 128.0°C to 130.0°C
Flammepunkt 28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.4140 to 1.4160
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: 52g/L (20 c).
Formel vægt 124.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.