Få mere at vide
Chloracetaldehyd-dimethylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486017
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486017 500 g 500g
11476017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25049.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-97-2 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-97-2
Molekylær formel C4H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 124.56
MDL nummer MFCD00000948
InChI nøgle CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane
PubChem CID 60986
IUPAC navn 2-chlor-1,1-dimethoxyethan
SMIL COC(CCl)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Smeltepunkt <-73°C
Tæthed 1.094
Kogepunkt 128°C to 130°C
Flammepunkt 28°C (82°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.415
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1733700
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 124.57
Procent renhed 98%