Få mere at vide
Chloracetaldehyd-dimethylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroacetaldehyde dimethyl acetal |
| Smeltepunkt | <-73°C |
| Kogepunkt | 128°C to 130°C |
| Flammepunkt | 28°C (82°F) |
| Lugt | Aromatic |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1733700 |
| Formel vægt | 124.57 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl dichloracetal