Få mere at vide
Chloroacetaldehyde diethyl acetal, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743831 5 mL Glass bottle 5ml
1 options
Artikelnummer. 10743831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108490050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 621-62-5
Molekylær formel C6H13ClO2
Molekylvægt (g/mol) 152.62
MDL nummer MFCD00000949
InChI nøgle OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetal, ethane, 2-chloro-1,1-diethoxy, diethoxyethyl chloride, 1,1-diethoxy-2-chloroethane, 2-chloroacetaldehyde diethyl acetal, monochloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetaldehydediethylacetal, acetaldehyde, chloro-, diethyl acetal, 2-chloroacetal
PubChem CID 12128
IUPAC navn 2-chloro-1,1-diethoxyethane
SMIL CCOC(CCl)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Navn note 99%
Smeltepunkt -45.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 157.0°C
Flammepunkt 29°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel ClCH2CH(OC2H5)2
Brydningsindeks 1.4150 to 1.4170
Mængde 5 mL
Beilstein 01, 611
Fieser 05,107
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.8g/L (20 c).
Formel vægt 152.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.