Få mere at vide
Chloroacetaldehyde diethyl acetal, 98%
Artikelnummer. 15468869
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468869 100 g 100g
15478869 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07661.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-62-5 | C6H13ClO2 | 152.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-62-5
Molekylær formel C6H13ClO2
Molekylvægt (g/mol) 152.62
MDL nummer MFCD00000949
InChI nøgle OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetal, ethane, 2-chloro-1,1-diethoxy, diethoxyethyl chloride, 1,1-diethoxy-2-chloroethane, 2-chloroacetaldehyde diethyl acetal, monochloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetaldehydediethylacetal, acetaldehyde, chloro-, diethyl acetal, 2-chloroacetal
PubChem CID 12128
IUPAC navn 2-chlor-1,1-diethoxyethan
SMIL CCOC(CCl)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Smeltepunkt -45°C
Tæthed 1.018
Kogepunkt 156°C to 157°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lineær formel ClCH2CH(OCH2CH3)2
Brydningsindeks 1.416
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 969254
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 152.62
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroacetaldehyde diethyl acetal