Få mere at vide
Klor(triphenylfosfin)guld(I), Premion™ 99,99% (metalbasis), Au 39,3% min
Beskrivelse
Klor(triphenylphosphin)guld(I) er et almindeligt reagens i guldkemi. Det katalyserer visse omlejringsreaktioner i organisk syntese. Det bruges også til at fremstille 1-methylthyminato-N3-triphenylphosphinegold(I) ved at reagere med 1-methylthymin. Det fungerer som en forløber for syntesen af guld(I) og guld(III) organometalliske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloro(triphenylphosphine)gold(I) |
| Farve | Gul |
| Analyseprocentområde | 99,99 % (metalbasis, Au 39,3 % min.) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methylenchlorid, acetonitril, benzen og acetone. Uopløseligt i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 494.71 |
| Fysisk form | Pulver |