Få mere at vide
Klor(triphenylfosfin)guld(I), Premion™ 99,99% (metalbasis), Au 39,3% min
Artikelnummer. 11329407
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329407 0.5 g 0.5g
11319407 1 g 1g
11339407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041007.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14243-64-2 | C18H15AuClP | 494,71 g/mol
Klor(triphenylphosphin)guld(I) er et almindeligt reagens i guldkemi. Det katalyserer visse omlejringsreaktioner i organisk syntese. Det bruges også til at fremstille 1-methylthyminato-N3-triphenylphosphinegold(I) ved at reagere med 1-methylthymin. Det fungerer som en forløber for syntesen af guld(I) og guld(III) organometalliske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14243-64-2
Molekylær formel C18H15AuClP
Molekylvægt (g/mol) 494.71
MDL nummer MFCD00009588
InChI nøgle IFPWCRBNZXUWGC-UHFFFAOYSA-M
Synonym chloro triphenylphosphine gold i, chloro triphenylphosphine gold, chlorotriphenylphosphine gold i, triphenylphosphinegold i chloride, aucl pph3, pubchem16017, ph3p aucl, chlorogold; triphenylphosphane, chlorogold; triphenylphosphine, chloranylgold; triphenylphosphane
PubChem CID 10874691
IUPAC navn chlorogold;triphenylphosphan
SMIL Cl[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
Farve Gul
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis, Au 39.3% min.)
Lugt Odorless
Mængde 0.5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methylene chloride,acetonitrile,benzene and acetone. Insoluble in water and ethanol.
Formel vægt 494.71
Fysisk form Pulver