Få mere at vide
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 97%, ACROS Organics™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | α'-Chloro-α, α, α-trifluoro-m-xylene |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | ClCH2C6H4CF3 |
| Brydningsindeks | 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589nm) |
| Mængde | 5 g |
| Show More |