Få mere at vide
Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10775621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10775621 10 g Glass bottle 10g
10163280 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10775621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 134960100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 27064-94-4
Molekylær formel C13H9ClF2
Molekylvægt (g/mol) 238.66
MDL nummer MFCD00044329
InChI nøgle FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 2723773
IUPAC navn 1-[chloro-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Navn note 98%
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 88°C (0.1 Mbar)
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5560 to 1.558
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.25
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Formel vægt 238.66
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.