Få mere at vide
Chlorcyclizine HCl, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11456475 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11456475 10 g
1 options
Artikelnummer. 11456475 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520185810
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorcyclizine HCl
CAS 14362-31-3
Molekylær formel C18H22Cl2N2
MDL nummer MFCD00035329
Mængde 10 g
Synonym chlorcyclizine hydrochloride, chlorcyclizine hcl, histantin, eramide, perazil, di-paralene, chlorcyclizinium chloride, chlorcyclizine chloride, chlorcyclizine monohydrochloride, 1-p-chlorobenzhydryl-4-methylpiperazine monohydrochloride
InChI nøgle MSIJLVMSKDXAQN-UHFFFAOYNA-N
SMIL [H+].[Cl-].CN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn hydrogen 1-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]-4-methylpiperazine chloride
Molekylvægt (g/mol) 337.29
PubChem CID 62413
Formel vægt 300.85