Få mere at vide
Chlorbutanol Hemihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonchloroform |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2 |
| Formel vægt | 369.9231 |