Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chloramphenicol |
| Tæthed | 1.586 g/mL |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 323.15 |
| Fysisk form | Krystallinsk |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chloramphenicol
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: chloramphenicol