Få mere at vide
Chloramphenicol Krystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 11421861 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421861 5 g 5g
17630897 25 g -
11451861 500 g 500g
11461861 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11421861 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219032105
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 56-75-7
Molekylær formel C11H12Cl2N2O5
Molekylvægt (g/mol) 323.126
InChI nøgle WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonym chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC navn 2,2-dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramphenicol
Tæthed 1.586 g/mL
Mængde 5 g
Formel vægt 323.15
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloramphenicol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i