Få mere at vide
Kloramfenikol, 99,78 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441861 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11441861 100 g
1 options
Artikelnummer. 11441861 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219032180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Farve Hvid til cremet
Tæthed 1.586g/mL
Analyseprocentområde 0.9978
Molekylær formel C11H12Cl2N2O5
Mængde 100 g
Synonym chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
InChI nøgle WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,2-dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 323.126
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Formel vægt 323.15
Fysisk form Krystallinsk pulver