Få mere at vide
Chloramphenicol 3-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30041238
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041238 10 mg
30040743 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC32504510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39751-33-2
Molekylær formel C17 H20 Cl2 N2 O11
Molekylvægt (g/mol) 499.25
Synonym Chloramphenicol Glucuronide, Chloramphenicol 3-O-β-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL O[C@@H]([C@@H](CO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)NC(=O)C(Cl)Cl)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramphenicol 3-O-beta-D-Glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20Cl2N2O11/c18-14(19)15(26)20-8(9(22)6-1-3-7(4-2-6)21(29)30)5-31-17-12(25)10(23)11(24)13(32-17)16(27)28/h1-4,8-14,17,22-25H,5H2,(H,20,26)(H,27,28)/t8-,9-,10+,11+,12-,13+,17-/m1/s1
Formel vægt 498.0444
Procent renhed >95%