Få mere at vide
Chloramine-T Trihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tosylchloramide Sodium Trihydrate |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/3C7H7ClNO2S.3Na.3H2O/c3*1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;;;/h3*2-5H,1H3;;;;3*1H2/q3*-1;3*+1;;; |
| Formel vægt | 734.9668 |