Få mere at vide
Chlor Cyclizine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30367019
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367019 100 mg
30358259 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC326500100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14362-31-3
Molekylær formel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 337.29
Synonym Chlorcyclizine Hydrochloride, Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, monohydrochloride (9CI), Chlorcyclizine chloride, Chlorcyclizine hydrochloride, Chlorcyclizine monohydrochloride, Di-Paralene, Histantin, NSC 169496, Perazil
IUPAC navn 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-methylpiperazine;hydrochloride
SMIL Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorcyclizine Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-13-21(14-12-20)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16;/h2-10,18H,11-14H2,1H3;1H
Formel vægt 336.116